Tisk…
Methyl-2,3-O-isopropylidene-β-D-ribofuranoside 98% min
Dodavatel: Apollo Scientific
BICL4175-10G BICL4175-25G BICL4175-50G
APOSBICL4175-10GEA 7210 CZK
APOSBICL4175-10G APOSBICL4175-25G APOSBICL4175-50G
Methyl-2,3-O-isopropylidene-β-D-ribofuranoside 98% min
Methyl-2,3-O-isopropylidene-beta-D-ribofuranoside
Vzorec: C₉H₁₆O₅
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00270040
CAS číslo: 4099-85-8