Tisk…
4-Methylphenyl-β-D-thiogalactopyranoside 99% min
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BICL4167-10G BICL4167-5G BICL4167-2G
APOSBICL4167-10GEA 23480 CZK
APOSBICL4167-10G APOSBICL4167-5G APOSBICL4167-2G
4-Methylphenyl-β-D-thiogalactopyranoside 99% min
4-Methylphenyl-beta-D-thiogalactopyranoside
Vzorec: C₁₃H₁₈O₅S
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD04973631
CAS číslo: 28244-98-6