Tisk…
4-Methylphenyl-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-thiogalactopyranoside 99% min
Dodavatel: Apollo Scientific
BICL4166-10G BICL4166-5G BICL4166-2G
APOSBICL4166-10GEA 27870 CZK
APOSBICL4166-10G APOSBICL4166-5G APOSBICL4166-2G
4-Methylphenyl-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-thiogalactopyranoside 99% min
4-Methylphenyl-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-beta-D-thiogalactopyranoside
Vzorec: C₂₁H₂₆O₉S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09750783
CAS číslo: 28244-99-7