Tisk…
4-Methoxyphenyl-β-D-galactopyranoside 98% min
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-(4-methoxyphenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
BICL4165-25G BICL4165-5G
APOSBICL4165-25GEA 5860 CZK
APOSBICL4165-25G APOSBICL4165-5G
4-Methoxyphenyl-β-D-galactopyranoside 98% min
4-Methoxyphenyl-beta-D-galactopyranoside
Vzorec: C₁₃H₁₈O₇
MW: 286,28 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06797126
CAS číslo: 3150-20-7