4-Methoxyphenyl-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-galactopyranoside 98% min
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
(2R,3S,4S,5R,6S)-2-(Acetoxymethyl)-6-(4-methoxyphenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl triacetate
BICL4164-10G
BICL4164-25G
BICL4164-5G
APOSBICL4164-10GEA
9990
CZK
APOSBICL4164-10G
APOSBICL4164-25G
APOSBICL4164-5G
4-Methoxyphenyl-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-galactopyranoside 98% min
4-Methoxyphenyl-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-beta-D-galactopyranoside
Vzorec:
C₂₁H₂₆O₁₁ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06797123 CAS číslo: 2872-65-3 |