4-Methoxyphenyl-β-D-glucopyranoside 99% min
Dodavatel: Apollo Scientific
BICL4136-5G
BICL4136-1G
BICL4136-2G
APOSBICL4136-5GEA
17920
CZK
APOSBICL4136-5G
APOSBICL4136-1G
APOSBICL4136-2G
4-Methoxyphenyl-β-D-glucopyranoside 99% min
4-Methoxyphenyl-beta-D-glucopyranoside
Vzorec:
C₁₃H₁₈O₇ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06797143 CAS číslo: 6032-32-2 |