Tisk…
6-Iodo diosmin 98% min
Dodavatel: Apollo Scientific
BICL4116-1MG BICL4116-2MG
APOSBICL4116-1MGEA 12370 CZK
APOSBICL4116-1MG APOSBICL4116-2MG
6-Iodo diosmin 98% min
6-Iodo diosmin
Vzorec: C₂₈H₃₁IO₁₅
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28515355
CAS číslo: 1431536-92-3