D-(+)-Glucose-[¹³C₆] 99% min (Isotope 13C 99% )
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal-1,2,3,4,5,6-13C6, D-Glucose-13C6
BICL4109-1G
BICL4109-500MG
APOSBICL4109-1GEA
58190
CZK
APOSBICL4109-1G
APOSBICL4109-500MG
D-(+)-Glucose-[¹³C₆] 99% min (Isotope 13C 99% )
D-(+)-Glucose-[¹³C₆]
Vzorec:
C₆H₁₂O₆ MW: 186,110 g/mol Bod tání: 146…152 °C Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD00037544 CAS číslo: 110187-42-3 |