Tisk…
D-(+)-Glucose-[1-¹³C] 99% min (Isotope 13C 99% )
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BICL4105-1G BICL4105-500MG BICL4105-2G
APOSBICL4105-1GEA 15940 CZK
APOSBICL4105-1G APOSBICL4105-500MG APOSBICL4105-2G
D-(+)-Glucose-[1-¹³C] 99% min (Isotope 13C 99% )
D-(+)-Glucose-[1-¹³C]
Vzorec: C₆H₁₂O₆
Bod tání: 146…152 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00037545
CAS číslo: 40762-22-9