Tisk…
2,3:4,6-Di-O-isopropylidene-α-L-sorbofuranose 99% min
Dodavatel: Apollo Scientific
BICL4089-10G BICL4089-5G
APOSBICL4089-10GEA 23780 CZK
APOSBICL4089-10G APOSBICL4089-5G
2,3:4,6-Di-O-isopropylidene-α-L-sorbofuranose 99% min
2,3:4,6-Di-O-isopropylidene-alpha-L-sorbofuranose
Vzorec: C₁₂H₂₀O₆
MW: 260,286 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00132929
CAS číslo: 17682-70-1