Tisk…
(+)-1-Deoxynojirimycin hydrochloride 98% min
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BICL4084-10MG BICL4084-25MG BICL4084-50MG
APOSBICL4084-10MGEA 9560 CZK
APOSBICL4084-10MG APOSBICL4084-25MG APOSBICL4084-50MG
(+)-1-Deoxynojirimycin hydrochloride 98% min
(+)-1-Deoxynojirimycin hydrochloride
Vzorec: C₆H₁₄ClNO₄
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00083611
CAS číslo: 73465-43-7