Tisk…
(+)-1-Deoxynojirimycin 99% min
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Deoxynojirimycin, (2R,3R,4R,5S)-2-(Hydroxymethyl)piperidine-3,4,5-triol
BICL4067-500MG BICL4067-1G
APOSBICL4067-500MGEA 3310 CZK
APOSBICL4067-500MG APOSBICL4067-1G
(+)-1-Deoxynojirimycin 99% min
(+)-1-Deoxynojirimycin
Vzorec: C₆H₁₃NO₄
Bod tání: 195…202 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00063474
CAS číslo: 19130-96-2
EINECS: 606-239-2