Tisk…
2,3:4,5-Di-O-isopropylidene-D-arabitol 99% min
Dodavatel: Apollo Scientific
BICL4060-1G BICL4060-5G BICL4060-2G
APOSBICL4060-1GEA 8370 CZK
APOSBICL4060-1G APOSBICL4060-5G APOSBICL4060-2G
2,3:4,5-Di-O-isopropylidene-D-arabitol 99% min
2,3:4,5-Di-O-isopropylidene-D-arabitol
Vzorec: C₁₁H₂₀O₅
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00063387
CAS číslo: 19139-74-3