Tisk…
Benzyl-2,3-O-isopropylidene-α-D-mannofuranoside 98% min
Dodavatel: Apollo Scientific
BICL4049-1G BICL4049-2G BICL4049-5G
APOSBICL4049-1GEA 9560 CZK
APOSBICL4049-1G APOSBICL4049-2G APOSBICL4049-5G
Benzyl-2,3-O-isopropylidene-α-D-mannofuranoside 98% min
Benzyl-2,3-O-isopropylidene-alpha-D-mannofuranoside
Vzorec: C₁₆H₂₂O₆
MW: 310,346 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02683277
CAS číslo: 20689-03-6