1,6-Anhydro-β-D-cellobiose 98% min
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
BICL4019-50MG
BICL4019-500MG
APOSBICL4019-50MGEA
2690
CZK
APOSBICL4019-50MG
APOSBICL4019-500MG
1,6-Anhydro-β-D-cellobiose 98% min
1,6-Anhydro-beta-D-cellobiose
Vzorec:
C₁₂H₂₀O₁₀ Bod tání: 122 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD13182343 CAS číslo: 35405-71-1 |