Tisk…
1,4-Anhydroerythritol 98% min
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BICL4007-10G BICL4007-25G BICL4007-50G
APOSBICL4007-10GEA 8900 CZK
APOSBICL4007-10G APOSBICL4007-25G APOSBICL4007-50G
1,4-Anhydroerythritol 98% min
1,4-Anhydroerythritol
Vzorec: C₄H₈O₃
Bod tání: 19 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075210
CAS číslo: 4358-64-9