Tisk…
SPDP (N-Succinimidyl-3-(2-pyridyldithio)propionate)
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BICL210-100MG BICL210-25MG
APOSBICL210-100MGEA 0 CZK
APOSBICL210-100MG APOSBICL210-25MG
SPDP (N-Succinimidyl-3-(2-pyridyldithio)propionate)
SPDP (N-Succinimidyl-3-(2-pyridyldithio)propionate)
Primary amine & Sulphhydryl reactiveThiolation -CleavableRef: Cumber,J.Aet al(1985)Methods Enzymol.112, 207-224
Vzorec: C₁₂H₁₂N₂O₄S₂
Bod tání: 84…86 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00009636
CAS číslo: 68181-17-9
EINECS: 269-034-3