Tisk…
Curcumin 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIC8500-5G BIC8500-100G BIC8500-25G
APOSBIC8500-5GEA 744 CZK
APOSBIC8500-5G APOSBIC8500-100G APOSBIC8500-25G
Curcumin 98%
Curcumin
Vzorec: C₂₁H₂₀O₆
Bod tání: 175 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00008365
CAS číslo: 458-37-7
EINECS: 207-280-5