Tisk…
Coenzyme A trilithium salt
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIC7401-100MG BIC7401-500MG BIC7401-250MG
APOSBIC7401-100MGEA 5100 CZK
APOSBIC7401-100MG APOSBIC7401-500MG APOSBIC7401-250MG
Coenzyme A trilithium salt
Coenzyme A trilithium salt
Vzorec: C₂₁H₃₃N₇O₁₆P₃SLi₃
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00075848
CAS číslo: 18439-24-2
EINECS: 242-317-9