Cytidine-5'-triphosphoric acid disodium salt (CTP-Na2)
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Cytidine-5'-triphosphate disodium, Sodium ((2R,3S,4R,5R)-5-(4-amino-2-oxopyrimidin-1(2H)-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl dihydrogentriphosphate
BIC5002-5G
BIC5002-10G
APOSBIC5002-5GEA
4140
CZK
APOSBIC5002-5G
APOSBIC5002-10G
Cytidine-5'-triphosphoric acid disodium salt (CTP-Na2)
Cytidine-5'-triphosphoric acid disodium salt (CTP-Na2)
Vzorec:
C₉H₁₄N₃Na₂O₁₄P₃ Bod vzplanutí: 113 °C Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD00078193 CAS číslo: 36051-68-0 |