Tisk…
Coomassie Brilliant Blue G-250
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: C.I. 42655
BIC3480-100G BIC3480-25G
APOSBIC3480-100GEA 3940 CZK
APOSBIC3480-100G APOSBIC3480-25G
Coomassie Brilliant Blue G-250
Coomassie Brilliant Blue G-250
C.I. 42655
Vzorec: C₄₇H₄₈N₃NaO₇S₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00078482
CAS číslo: 6104-58-1
EINECS: 228-058-4