Tisk…
Cysteaminium chloride 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-MEA
BIC2510-100G BIC2510-25G
APOSBIC2510-100GEA 1740 CZK
APOSBIC2510-100G APOSBIC2510-25G
Cysteaminium chloride 99%
Cysteaminium chloride
Vzorec: C₂H₇NS·HCl
MW: 113.61
Bod tání: 66…68 °C
Hustota: 0.75 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012904
CAS číslo: 156-57-0
EINECS: 205-858-1
UN: 3335
ADR: 9 III