Tisk…
Cytidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Amino-1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidin-2(1H)-one
BIC2010-10G BIC2010-250G BIC2010-50G
APOSBIC2010-10GEA 622 CZK
APOSBIC2010-10G APOSBIC2010-250G APOSBIC2010-50G
Cytidine
Cytidine
Vzorec: C₉H₁₃N₃O₅
Bod tání: 210…220 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00006545
CAS číslo: 65-46-3