Tisk…
L(+)-Citrulline 99+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIC1342-25G BIC1342-100G
APOSBIC1342-25GEA 622 CZK
APOSBIC1342-25G APOSBIC1342-100G
L(+)-Citrulline 99+%
L(+)-Citrulline
Vzorec: C₆H₁₃N₃O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064397
CAS číslo: 372-75-8
EINECS: 206-759-6