Tisk…
Concanamycin A
Dodavatel: Apollo Scientific
BIC1091-1MG BIC1091-100UG
APOSBIC1091-1MGEA 24800 CZK
APOSBIC1091-1MG APOSBIC1091-100UG
Concanamycin A
Concanamycin A
Vzorec: C₄₆H₇₅NO₁₄
Storage Temperature: Freezer
CAS číslo: 80890-47-7
UN: 3462
ADR: 6.1,II