Tisk…
5(6)-Carboxyfluorescein
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIC1073-500MG BIC1073-5G
APOSBIC1073-500MGEA 787 CZK
APOSBIC1073-500MG APOSBIC1073-5G
5(6)-Carboxyfluorescein
5(6)-Carboxyfluorescein
Vzorec: C₄₂H₂₄O₁₄
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00151081
CAS číslo: 72088-94-9
EINECS: 276-331-1