Tisk…

2-(Phosphonooxy)benzoic acid

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

BIC1059-1G BIC1059-5G
APOSBIC1059-1GEA 2150 CZK
APOSBIC1059-1G APOSBIC1059-5G
2-(Phosphonooxy)benzoic acid
2-(Phosphonooxy)benzoic acid
Vzorec: C₇H₇O₆P
Bod tání: 162 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00042645
CAS číslo: 6064-83-1
EINECS: 227-993-5

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR