Tisk…
Coelenterazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIC1018-1MG BIC1018-5MG
APOSBIC1018-1MGEA 3940 CZK
APOSBIC1018-1MG APOSBIC1018-5MG
Coelenterazine
Coelenterazine
Vzorec: C₂₆H₂₁N₃O₃
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00467176
CAS číslo: 55779-48-1