Tisk…
Cytochalasin D
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
BIC1016-1MG BIC1016-5MG
APOSBIC1016-1MGEA 6220 CZK
APOSBIC1016-1MG APOSBIC1016-5MG
Cytochalasin D
Cytochalasin D
Vzorec: C₃₀H₃₇NO₆
Bod tání: 260…267 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00077706
CAS číslo: 22144-77-0
EINECS: 244-804-1
UN: 1544
ADR: 6.1,II