Tisk…
Cytochalasin C
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
BIC1015-1MG BIC1015-5MG
APOSBIC1015-1MGEA 6850 CZK
APOSBIC1015-1MG APOSBIC1015-5MG
Cytochalasin C
Cytochalasin C
Vzorec: C₃₀H₃₇NO₆
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00066080
CAS číslo: 22144-76-9
UN: 1544
ADR: 6.1,II