Cytochalasin B
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
BIC1014-10MG
BIC1014-5MG
BIC1014-1MG
APOSBIC1014-10MGEA
10980
CZK
APOSBIC1014-10MG
APOSBIC1014-5MG
APOSBIC1014-1MG
Cytochalasin B
Cytochalasin B
Inhibits glucose transport.
Vzorec:
C₂₉H₃₇NO₅ Bod tání: 215…223 °C Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD00077704 CAS číslo: 14930-96-2 EINECS: 239-000-2 UN: 1544 ADR: 6.1,II |