Citrinin
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
BIC1010-10MG
BIC1010-5MG
APOSBIC1010-10MGEA
12830
CZK
APOSBIC1010-10MG
APOSBIC1010-5MG
Citrinin
Citrinin
Vzorec:
C₁₃H₁₄O₅ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00006912 CAS číslo: 518-75-2 EINECS: 208-257-2 UN: 3462 ADR: 6.1,III |