Tisk…
Calcimycin (A23187)
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Calcium Ionophore A23187, Calcium Ionophore III, Antibiotic A23187
BIC1006-10MG BIC1006-5MG
APOSBIC1006-10MGEA 6720 CZK
APOSBIC1006-10MG APOSBIC1006-5MG
Calcimycin (A23187)
Calcimycin (A23187)
Calcium ionophore.
Vzorec: C₂₉H₃₇N₃O₆
Bod tání: 186 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00151202
CAS číslo: 52665-69-7
EINECS: 258-084-1