Tisk…

Cytosine

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 6-Aminopyrimidin-2(1H)-one, 4-Amino-2-pyrimidinol

BIC0713-500G BIC0713-1KG
APOSBIC0713-500GEA 1410 CZK
APOSBIC0713-500G APOSBIC0713-1KG
Cytosine
Cytosine
Vzorec: C₄H₅N₃O
MW: 111,1 g/mol
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006034
CAS číslo: 71-30-7
EINECS: 200-749-5

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR