Tisk…
L(+)-cystein
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: H-Cys-OH, L-(+)-Cysteine, (R)-2-Amino-3-mercaptopropanoic acid
BIC0709-100G BIC0709-1KG BIC0709-250G
APOSBIC0709-100GEA 622 CZK
APOSBIC0709-100G APOSBIC0709-1KG APOSBIC0709-250G
L(+)-cystein
L-cystein
Vzorec: HSCH₂CH(NH₂)CO₂H
MW: 121.16
Bod varu: 254
Bod tání: 240 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064306
CAS číslo: 52-90-4
Merck Index: 13,02810