Tisk…
L(+)-cystein hydrochlorid monohydrát 99+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIC0706-100G BIC0706-1KG BIC0706-500G
APOSBIC0706-100GEA 744 CZK
APOSBIC0706-100G APOSBIC0706-1KG APOSBIC0706-500G
L(+)-cystein hydrochlorid monohydrát 99+%
L(+)-cystein hydrochlorid monohydrát
USP, Ph.Eur.
Vzorec: HSCH₂CH(NH₂)COOH·HCl·H₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00065606
CAS číslo: 7048-04-6
EINECS: 200-157-7