Tisk…
L-Cystin
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIC0670-100G BIC0670-1KG
APOSBIC0670-100GEA 1240 CZK
APOSBIC0670-100G APOSBIC0670-1KG
L-Cystin
L-Cystin
Vzorec: HOOCCH(NH₂)CH₂SSCH₂CH(NH₂)COOH
Bod tání: >240 °C
Hustota: 1,68 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064228
CAS číslo: 56-89-3
EINECS: 200-296-3