Folinic acid calcium salt ≥97.5%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
5-Formyl-5,6,7,8-tetrahydrofolic acid calcium salt, Calcium (4-(((2-amino-5-formyl-4-oxo-1,4,5,6,7,8-hexahydropteridin-6-yl)methyl)amino)benzoyl)-L-glutamate, Folinic acid calcium, Calcium folinate
BIC0607-1G
BIC0607-5G
BIC0607-25G
APOSBIC0607-1GEA
1290
CZK
APOSBIC0607-1G
APOSBIC0607-5G
APOSBIC0607-25G
Folinic acid calcium salt ≥97.5%
Folinic acid calcium salt
Vzorec:
C₂₀H₂₁CaN₇O₇ MW: 511.51 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006704 CAS číslo: 1492-18-8 |