Tisk…
Cholinchlorid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-hydroxy-N,N,N-trimethylethanaminium chloride
BIC0605-100G BIC0605-1KG BIC0605-500G
APOSBIC0605-100GEA 744 CZK
APOSBIC0605-100G APOSBIC0605-1KG APOSBIC0605-500G
Cholinchlorid
Cholinchlorid
Vzorec: HOH₂CCH₂N(CH₃)₃Cl
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011721
CAS číslo: 67-48-1
EINECS: 200-655-4