Tisk…
1-(2-Chloro-4-pyridyl)-3-phenylurea
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIC0279-25G BIC0279-5G BIC0279-100G
APOSBIC0279-25GEA 1580 CZK
APOSBIC0279-25G APOSBIC0279-5G APOSBIC0279-100G
1-(2-Chloro-4-pyridyl)-3-phenylurea
1-(2-Chloro-4-pyridyl)-3-phenylurea
  • Plant tissue culture tested
Vzorec: C₁₂H₁₀ClN₃O
Bod tání: 165…172 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00059898
CAS číslo: 68157-60-8
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III