Tisk…
Carbamazepine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
BIC0130-100G BIC0130-250G BIC0130-25G BIC0130-2KG
APOSBIC0130-100GEA 2860 CZK
APOSBIC0130-100G APOSBIC0130-250G APOSBIC0130-25G APOSBIC0130-2KG
Carbamazepine
Carbamazepine
Vzorec: C₁₅H₁₂N₂O
Bod tání: 191…192 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005073
CAS číslo: 298-46-4
EINECS: 206-062-7