Chaetocin
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(3S,3′S,5aR,5′aR,10bR,10′bR,11aS,11′aS)-2,2′,3,3′,5a,5′a,6,6′-Octahydro-3,3′-bis(hydroxymethyl)-2,2′-dimethyl[10b,10′b(11H,11′H)-bi-3,11a-epidithio-11aH-pyrazino[1′,2′:1,5]pyrrolo[2,3-b]indole]-1,1′,4,4′-tetrone
BIC0128-1MG
BIC0128-5MG
APOSBIC0128-1MGEA
2030
CZK
APOSBIC0128-1MG
APOSBIC0128-5MG
Chaetocin
Chaetocin
Source: From Chaetomium sp.
Vzorec:
C₃₀H₂₈N₆O₆S₄ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00133163 CAS číslo: 28097-03-2 |