Tisk…
(3-((3-Cholamidopropyl)dimethylamonio)-2-hydroxy-1-propansulfonát) ≥99.0%, Ultrapure
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIC0121-1G BIC0121-5G
APOSBIC0121-1GEA 1240 CZK
APOSBIC0121-1G APOSBIC0121-5G
(3-((3-Cholamidopropyl)dimethylamonio)-2-hydroxy-1-propansulfonát) ≥99.0%, Ultrapure
(3-((3-Cholamidopropyl)dimethylamonio)-2-hydroxy-1-propansulfonát)
A non denaturing zwitterionic detergent similar to CHAPS(BIMB1085) with increased solubility.
Vzorec: C₃₂H₅₈N₂O₈S
Bod tání: 184…186 °C
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 82473-24-3