Cefsulodin sodium salt
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Cefsulodin sodium, Sodium (6R,7R)-3-((4-carbamoylpyridin-1-ium-1-yl)methyl)-8-oxo-7-((R)-2-phenyl-2-sulphonatoacetamido)-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate, Sulcephalosporin
BIC0112-1G
BIC0112-500MG
BIC0112-250MG
APOSBIC0112-1GEA
4960
CZK
APOSBIC0112-1G
APOSBIC0112-500MG
APOSBIC0112-250MG
Cefsulodin sodium salt
Cefsulodin sodium salt
Vzorec:
C₂₂H₁₉N₄NaO₈S₂ MW: 554.524 g/mol Bod tání: 175 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD07793338 CAS číslo: 52152-93-9 EINECS: 257-692-4 |