Tisk…
Cefotetan disodium salt
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
BIC0105-1G BIC0105-5G
APOSBIC0105-1GEA 5790 CZK
APOSBIC0105-1G APOSBIC0105-5G
Cefotetan disodium salt
Cefotetan disodium salt
Vzorec: C₁₇H₁₅N₇Na₂O₈S₄
Bod tání: 173…178 °C
Hustota: 2,07 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00941449
CAS číslo: 74356-00-6