Tisk…
Cefazolin sodium salt
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
BIC0101-1G BIC0101-5G
APOSBIC0101-1GEA 1490 CZK
APOSBIC0101-1G APOSBIC0101-5G
Cefazolin sodium salt
Cefazolin sodium salt
Vzorec: C₁₄H₁₄N₈NaO₄S₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00056883
CAS číslo: 27164-46-1
EINECS: 248-278-4