Tisk…
Oosporein
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIBR1071-1MG BIBR1071-5MG
APOSBIBR1071-1MGEA 6880 CZK
APOSBIBR1071-1MG APOSBIBR1071-5MG
Oosporein
Oosporein
Vzorec: C₁₄H₁₀O₈
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD01570989
CAS číslo: 475-54-7