Tisk…
Dicyclohexylamine-3-oxo-1-phenyl-2,7,10-trioxa-4-azadodecan-12-oate ≥99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Z-AEEAc-OH·DCHA
BIBP1097-1G BIBP1097-5G
APOSBIBP1097-1GEA 3710 CZK
APOSBIBP1097-1G APOSBIBP1097-5G
Dicyclohexylamine-3-oxo-1-phenyl-2,7,10-trioxa-4-azadodecan-12-oate ≥99%
Dicyclohexylamine-3-oxo-1-phenyl-2,7,10-trioxa-4-azadodecan-12-oate
Vzorec: C₂₆H₄₂N₂O₆
MW: 478,63 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09264375
CAS číslo: 560088-84-8