N-Fmoc-N-succinyl-4,7,10-trioxa-1,13-tridecanediamine ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
1-(9H-Fluoren-9-yl)-3,19-dioxo-2,8,11,14-tetraoxa-4,18-diazadocosan-22-oic acid
BIBP1077-500MG
BIBP1077-1G
BIBP1077-5G
APOSBIBP1077-500MGEA
2280
CZK
APOSBIBP1077-500MG
APOSBIBP1077-1G
APOSBIBP1077-5G
N-Fmoc-N-succinyl-4,7,10-trioxa-1,13-tridecanediamine ≥98%
N-Fmoc-N-succinyl-4,7,10-trioxa-1,13-tridecanediamine
Vzorec:
C₂₉H₃₈N₂O₈ Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD05663769 CAS číslo: 172089-14-4 |