Tisk…
trans-4-(N-Maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid ≥99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: trans-4-[(2,5-Dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)methyl]cyclohexanecarboxylic acid, Mal-AMCHC, trans-4-((2,5-Dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)methyl)cyclohexanecarboxylic acid
BIBP1059-500MG BIBP1059-1G
APOSBIBP1059-500MGEA 2360 CZK
APOSBIBP1059-500MG APOSBIBP1059-1G
trans-4-(N-Maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid ≥99%
trans-4-(N-Maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
Vzorec: C₁₂H₁₅NO₄
Bod tání: 164…168 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD11519178
CAS číslo: 69907-67-1